Learn More
Invitrogen™ Countess™ Support pour lames, jetable, 1 unité
Description
Les lames de chambre pour le dénombrement des cellules sont conçues exclusivement pour le dénombrement automatisé des cellules sur le compteur de cellules automatisé. Ces lames emballées individuellement comportent deux chambres fermées et sont jetables, offrant une commodité lors de la réalisation d’une culture cellulaire. La famille de compteurs automatisés de cellules Countess utilise la méthode de coloration au bleu trypan très utilisée pour le comptage des cellules, afin d’identifier les cellules mortes et mesurer la viabilité cellulaire à l’aide d’un fond clair.
Les lames de chambre de comptage de cellules Countess jetables sont commodes pour le comptage automatisé de cellules pour le traitement de plusieurs échantillons de cellules, l’activité intense des installations de culture de cellules et l’élimination facile des échantillons contaminés ou dangereux. Ils éliminent également le risque de contamination par les échantillons résiduels. Après utilisation, les lames de Countess peuvent être éliminées comme des déchets présentant un risque biologique standards. Contrairement à un hémocytomètre, il n’est pas nécessaire de nettoyer les lames Countess avant ou après utilisation.
Chaque comptage Chamber Slide cellulaire Countess possède deux chambres séparées et fermées pour compter un échantillon en double ou deux échantillons différents. Le comptage des cellules a lieu dans un emplacement central de la chambre de comptage. Le volume compté est de 0,4 μL, le même que pour compter quatre carrés de1 mm 2 dans un hémocytomètre standard.
Le compteur de cellules automatisé Countess fonctionne en trois étapes simples :
- Mélangez 10 μL d’échantillon avec 10 μL de coloration bleue trypan ou d’un autre réactif désiré, y compris ReadyCount™ les colorations, et pipetez dans une lame jetable à chambre Countess
- Insérez la lame dans l’instrument
- Appuyez sur « Compter »
C'est ça qui—obtient le nombre total de cellules, le pourcentage de cellules viables et la taille moyenne des cellules en aussi peu que 30 secondes.
Les lames de chambre de comptage de cellules Countess comprennent deux flacons de bleu trypan pour le comptage automatisé de cellules à fond clair et l’analyse de la viabilité (n° de cat. C10228, C10312, C10314, C10313 et C10315). Les lames peuvent aussi être achetées en 1 boîte de 50 lames sans bleu de trypan (Cat. Non. C10283) pour être utilisé avec d’autres colorations comme les ReadyCount teintures fluorescentes. Les flacons de bleu trypan sont également disponibles à l’achat sans lames (n° de cat. T10282).
La coloration au bleu trypan est une méthode établie de longue date et largement utilisée pour mesurer la viabilité cellulaire en identifiant les cellules mortes. Les cellules vivantes dont la membrane est intacte excluent le colorant, tandis que les cellules mortes dont la membrane est endommagée se colorent, ce qui permet de différencier et de compter les cellules vivantes et les cellules mortes, afin d’évaluer la viabilité cellulaire. La coloration au bleu trypan est la méthode utilisée par la famille Countess de compteurs automatisés de cellules pour le comptage de cellules, et cette solution de bleu trypan 0,4 % est la concentration correcte à utiliser sur ces instruments.
Remarque : Les précipités sont assez fréquents dans le bleu trypan et augmentent généralement avec la durée de conservation et la congélation. Les trois approches ci-dessous peuvnt aider à minimiser le précipité bleu trypan dansvos échantillons de comptage de cellules :
- Filtration stérile du bleu trypan à l’aide d’un filtre de 0,3 micron
- Centrifugation ou dosimétrie passive (évitez le mélange ou le vortexage des solutions mères de trypan)
- Réchauffement doux de la solution trypan de 1 mL à 37 °C pendant 10 minutes
Le porte-lames jetable Countess est utilisé pour maintenir les lames jetables Countess. Il est conçu pour être utilisé avec les compteurs automatisés de cellules Countess II FL, Countess 3 et Countess 3 FL, et est inclus avec ces compteurs de cellules. Un porte-lames jetable de rechangeCountess (nº de cat. AMEP4745) est disponible à l’achat séparé. Ce porte-lames jetable n’est pas compatible avec la lamelle réversible (Numéro de cat. A25750).
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Porte-lames |
| Gamme de produit | Countess |
| À utiliser avec (application) | Comptage de cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Compteur automatisé de cellules Countess |
| Contenu et stockage | Porte-lame jetable, 1 chacun |
| Quantité | 1 unité |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Conditions ambiantes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.