missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huile de graines de coton, NF, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18601866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
200 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601866 200 L Fût
18601863 500 mL Bouteille en verre ambrée
18601864 4 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18601866 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur CO145200LTBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CO145, 8001-29-4

Spectrum™ L’huile chimique de graines de coton, NF, est utilisée comme solvant et véhicule pour les injections, comme véhicule émollient pour d’autres médicaments et par voie orale comme un léger cathartique. Il peut aussi être utilisé comme liant de comprimés pour des poudres pharmaceutiques orales stables. Les produits NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 8001-29-4

Spécifications

Nom ou substance chimique Cottonseed Oil
CAS % maximal 100%
Emballage Fût
Quantité 200 L
Niveau NF
Forme physique Viscous Liquid or Low Melting Solid