missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC

Description
Corning Les matrices extracellulaires (MEC) permettent aux chercheurs de reproduire des environnements in vivo pour des applications de culture cellulaire en 2D et 3D.
Corning Matrigel La matrice est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome de souris Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), une tumeur riche en protéines de la matrice extracellulaire, notamment la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes héparane sulfate, l’entactine/nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | Élevée |
| Type de produit | Matrice de membrane basale |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans LDEV |
| Gamme de produit | Matrigel Matrice |
| Quantité | 10 mL |
| Format | Matrigel Matrice à haute concentration, sans LDEV |
| Sources | Tumeur de souris Engelbreth-Holm-Swarm |
| Contenu et stockage | -20 °C |