missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Médium de Ham
Description
Teneur en endotoxines documentée plus faible que les offres d’autres grands fournisseurs. Le milieu F-12 de Ham a été initialement formulé pour la culture CHO cellulaire sans sérum, et est basé sur le milieu F-10 de Ham avec des concentrations accrues de choline, d'inositol, de putrescine et de plusieurs acides aminés. Ce milieu convient aussi aux cellules carcinomatiques, aux myoblastes squelettiques de rats, aux cellules pulmonaires de hamster chinois, ainsi qu’aux embryons de rats, lapin et poulets.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | F-12 Moyen (Mod.) de Ham 1 X |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| pH | 7 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |