missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, maillage -100+325, 99,9% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Copper |
| Aspect | Poudre couleur cuivre |
| Quantité | 500 g |
| Dimensions de la maille | -100 + 325 maillage |
| Odeur | Inodore |
| Pression de vapeur | 0 hPa |
| Forme | Poudre sphérique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9% (base des métaux) |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H315-H319-H335-H500 |
| Precautionary Statement | P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 4.1, Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 231-159-6 |
| RTECSNumber | GL5325000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche