missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gluconate de cuivre(II) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G027525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G027525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. G027525G Fournisseur TCI America Code fournisseur G027525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Laboratory reagent with a minimum purity for research applications.

Identifiants chimiques

CAS 527-09-3
Formule moléculaire C12H22CuO14
Poids moléculaire (g/mol) 453.84
Numéro MDL MFCD00075297
Clé InChI OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Synonyme copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
Nom de l’IUPAC cuivre; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SOURIRES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Copper(II) Gluconate
Couleur Bleu-vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Poids de formule 453.84
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
RTECSNumber LZ5058000
TSCA Oui