missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Isopropanol stérile à 99%
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19033789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (English):
3,78 L (128 oz)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (English)
19033789 3,78 L (128 oz)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19033789 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SB128100IR

Éliminer les coûts de mélange, de filtration, de traitement et de contrôle qualité liés à la production interne de mélanges d’eau isopropanol stériles. La bouteille en plastique est recyclable.

 

  • S’évapore et laisse extrêmement peu de résidus
  • Élimine les coûts de mélange, de filtration, de traitement et de contrôle qualité liés à la production interne de mélanges d’eau isopropanol stériles
  • Filtré via un filtre en ligne de 0,2 μm, ce qui élimine le besoin de filtration interne
  • Gamma irradié à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Préfiltrés, emballés et stérilisés pour une introduction facile dans des environnements critiques
  • Certificat de traitement et de stérilité pour chaque cas
  • Les bouteilles scellées par induction réduisent les risques de fuite lors de la stérilisation et de l’expédition
  • Bouteille en plastique recyclable

 

Compliance

Conforme à USP la norme 797; validé selon les lignes directrices de l’Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) 11137 jusqu’à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) 10-6

Spécifications

Sterility Stérile
Quantity 4/Cs.
Volume (English) 3,78 L (128 oz)