missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dentec Safety™ Comfort-Air™ Respirateurs Série 100 avec filtres P100 Diskit™ P100

Numéro de catalogue. 19222431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petits
Moyens
Grand
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19222431 Grand
19222429 Petits
19222430 Moyens
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19222431 Fournisseur Dentec Safety™ Code fournisseur DTC6451839DISKP100ZAM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les respirateurs réutilisables en silicone avec Diskit™ filtres P100 offrent un réglage en 3 positions pour maximiser la compatibilité avec la protection des yeux et du visage. Convient à l’utilisation avec des poussières toxiques, des brumes, des vapeurs, des soudures et de l’amiante.

  • Fabriqué à partir de silicone pur sans additifs supplémentaires
  • Confortable et facile à nettoyer
  • Durable avec une longue durée de service
  • Le design à profil bas de la pièce faciale s’adapte sous la plupart des casques de meulage et de soudure
  • Champ de vision étendu
  • De grandes valves d’inhalation permettent une inhalation maximale
  • Valve d’expiration stratégiquement placée sous les narines et devant la bouche pour assurer que l’air chaud expiré sorte immédiatement du masque
  • Le design Saf-Twist fixe rapidement la cartouche à tout Dentec demi-masque de sécurité ou à un masque facial purificateur d’air facial complet
  • Le connecteur décalé améliore la visibilité et permet de porter des visières ou des casques de soudure sans interférence
  • Le réglage à 3 positions permet aux utilisateurs d’ajuster la cartouche à trois positions différentes

Spécifications

Certifications (NIOSH) NIOSH 42 CFR Partie 84
Couleur Bleu
Type de filtre P100
Matériau Silicone
Type de produit Respirateur à demi-masque
Taille Grand
Matériau du masque Silicone
À utiliser avec (équipement) Cartouches/Disquets
Modèle 1-L-DISKP100ZAM
Type d’emballage Sac d’exposition
Longueur (métrique) 10.16 cm
Largeur (métrique) 16.51 cm
Hauteur (métrique) 12.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats