missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne Frits

Numéro de catalogue. 111011762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,5 μm
2 μm
Diamètre (impériale) fritté:
1/2 po.
1/4 po.
1/8 po.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Porosité Diamètre (impériale) fritté
111011762 0,5 μm 1/8 po.
111011717 0,5 μm 1/4 po.
111011742 2 μm 1/4 po.
111011741 2 μm 1/2 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 111011762 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur SGMA59037

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le matériel de colonne conventionnel (style de compression)

  • Les frits avec des pores de 0,5 μm conservent des rebouchements préparés à partir de particules de 3 μm
  • Les frits à pores de 2 μm retiennent des particules plus grosses

Spécifications

Diamètre (impériale) fritté 1/8 po.
À utiliser avec (équipement) Matériel de colonne de style de compression
Matériau Acier inoxydable
Porosité 0,5 μm
Catégorie Colonne Frit