missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tige de cobalt, diamètre de 5 mm (0,2 po), 99,95% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cobalt rod |
| Nom Remarque | diamètre de 5 mm (0,2 po). |
| Quantité | 50 mm |
| Odeur | Inodore |
| Poids | ≈1,75 g/cm |
| Forme | Tige |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H317-H334-H350 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H334-H317 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c |
| EINECSNumber | 231-158-0 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche