missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt Metal, 400 Mesh, Powder, 99.5%, Spectrum™ Chemical

$697.83 - $1773.93

Identifiants chimiques

CAS 7440-48-4
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
18609843
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
C1293125GM
125 g Poly Bottle
chaque for $697.83
Il en reste null
 
18609844
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
C1293500GM
500 g Poly Bottle
chaque for $1,773.93
Il en reste null
 
Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

7440-48-4

Spécifications

7440-48-4
125 g
Powder
Ungraded
1
Poly Bottle
99.5%
Cobalt Metal
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'

CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.