missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feuille de cobalt, épaisseur de 0,1 mm (0,004 po), 99,95% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA42658GH
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42658GH 100 x 100 mm
AA42658FF 25 x 25 mm
AA42658FI 50 x 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA42658GH Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042658GH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Forme : Environ 0,56 g/25 x 25 mm | CAS : 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom de l’IUPAC cobalt
SOURIRES [Co]

Spécifications

Couleur Gris
Nom ou substance chimique Cobalt
Aspect Feuille grise
Densité 8,92 g/cm3
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Inodore
Forme Feuille
Fourchette de pourcentages d’essai 99,95% (base des métaux)
Hazard Category H317-H334-H350
Hazard Statement GHS H Statement
H334-H317
Precautionary Statement P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
EINECSNumber 231-158-0
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche