missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Eau d’incubateur CO2 , 10 L
Description
Fisherbrand™ l’eau pour incubateurs de CO2 est double distillée, stérilisée par filtre à 0,1 μm, a un pH de 7 à 9 avec une conductivité de 1 à 20 microSiemens (résistivité de 50 K-1 ohm) et est stérilisée par voie terminale.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Catégorie | Eau d’incubateur |