missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Établi de la série Cleveland Plus avec stratifié - bord avant rond

Numéro de catalogue. 1549185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
30 x 60 x 30 à 36 po.
30 x 72 x 30 à 36 po.
36 x 60 x 30 à 36 po.
36 x 72 x 30 à 36 po.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (P x L x H)
1549185 36 x 60 x 30 à 36 po.
1549181 30 x 72 x 30 à 36 po.
1549161 30 x 60 x 30 à 36 po.
1549186 36 x 72 x 30 à 36 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 1549185 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur CPF3660

Avec un 1,25 po. Avec un dessus stratifié, finition poudre résistante à la corrosion et fabriqué en acier résistant, l’établi est une surface idéale pour toute application. Il a une capacité de poids maximale de 3000 lb.

  • Capacité de 3000 lb
  • 1,2 po. sommet épais
  • Le dessus et les côtés sont recouverts du stratifié le plus épais disponible aujourd’hui
  • Acier laminé à froid robuste calibre 16
  • 12 pouces. Réglage de hauteur à 2 pouces. Incréments
  • 2 pouces. Glissières larges jusqu’à l’établi de niveau

Spécifications

Type de produit Établi
Réglable (hauteur) Oui
Couleur Blanc
Capacité Jusqu’à 3000 lb.
Dimensions (P x L x H) 36 x 60 x 30 à 36 po.
Matériau Acier