missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOTRAX™ Clean-Step™ Tacky Mat
Description
- La surface adhésive attrape et retient la matière du sol sans transfert
- Retirez les feuilles pour une surface fraîche et propre
- Les onglets numérotés assurent un retrait à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
- Le tapis collant n’est pas endommagé par les chaussures ou les roues, ne glisse pas, il n’est pas contaminant
- Le bleu et le gris sont du niveau B de l’ailement tandis que le blanc est de niveau A, de haut niveau d’ailement
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte. |
| Revêtement de surface | Niveau A Haut Tack |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 26 in |
| Largeur (impériale) | 45 pouces. |
| Dimensions (L x P) | 66 × 114,3 cm (26 × 45 po) |