missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ChromaCare™ Solution de rinçage de LC-MS Biologics
Description
- Adapté pour le rinçage d’échantillons difficiles à nettoyer tels que le sang, le plasma et l’urine après des tests de vitamine D, d’hormones ou de drogues d’abus
- Gagnez du temps en utilisant un mélange — prêt à l’emploi pour la commodité
- Aide à réduire le transfert d’échantillons
- Emballé dans une bouteille en verre ambré de 2,5 L
Spécifications
Spécifications
| pH | 6 à 7 |
| Point d’ébullition | 167 °F |
| CAS | 67-64-1, 75-05-8 |
| Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Pourcentage de pureté | Test de réussite (par GC-FID) |
| Niveau | LC-MS |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 45% 2-Propanol, 45% Acetonitrile, 10% Acetone |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Quantité | 2.5 L |
| Forme physique | Liquide |
RUO – Usage réservé à la recherche