missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroforme, grade HPLC, 99,5+% min, poignardage. avec amilène

Numéro de catalogue. AA43685K2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA43685K2 1 L
AA43685M1 4 x 1 L
AA43685K7 4 L
AA43685M6 4 x 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA43685K2 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043685K2

CAS : 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol

Le chloroforme est utilisé comme phase mobile en chromatographie liquide haute performance et en chromatographie liquide, couplée à la spectrométrie de masse.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom de l’IUPAC Chloroforme
SOURIRES ClC(Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Chloroform
Point de fusion °C to 63°C
Couleur Incolore
Densité 1.492 g/cm3 at 20°C at 20°C
Quantité 1 L
Point d’inflammation 982°C (1800°F)
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.446
Fourchette de pourcentages d’essai >99.5%
Pression de vapeur 158mm Hg at 20°C
Beilstein 1731042
Point d’ébullition 60.5°C to 61.5°C
Renseignements sur la solubilité Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Poids de formule 119.38
Niveau HPLC
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302-H315-H319-H331-H335-H336-H351-H361d-H373
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
EINECSNumber 200-663-8
RTECSNumber FS9100000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche