missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Tubes de chimie

Numéro de catalogue. 22040131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
22040131 4 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22040131 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454030

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tubes de collecte de sang sont faits de plastique pratiquement incassable PET

  • La paroi interne du tube est recouverte d’héparine de sodium
  • D.E. × L : 13 × 75 mm

Spécifications

Type de produit Tube d’hématologie
Capacité (métrique) 4 mL
Couleur de bouchon Vert