missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Charbon de bois, activé, Norit(R) CA1, poudre, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18609665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
50 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18609665 50 kg Fût en fibre
18609662 500 g Bouteille en verre ambrée
18609663 2.5 kg Seau en polyéthylène
18609664 12 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18609665 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur C119550KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7440-44-0

Spécifications

Nom ou substance chimique Charcoal, Activated, Norit(R) CA1, Powder
CAS % maximal 1
pH Environ 2
Emballage Fût en fibre
Quantité 50 kg
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Niveau Réactif
Forme physique Powder or Waxy Solid

ATTENTION : Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.