missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Fioles à bouchon sertifié certifiées

Numéro de catalogue. 111012094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Zone de marquage:
Non
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Zone de marquage
111012094 Transparent Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111012094 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 29403U

Fioles de type fermeture à bouchon sertifié avec certification

  • Insérez des numéros de pièce compatibles avec ces grandes fioles à ouverture : 29435-U PK100, inserts en verre certifiés de 200 muL, pointe de précision en mandrin, 6 x 29 mm, avec ressort inférieur. 29436-U PK100, insert en verre certifié de 250 muL, fond conique, 6 x 31 mm. 29437-U PK100, inserts en verre certifiés de 300 muL, fond conique, 6 x 30 mm. 29441-U PK100, inserts en verre certifiés de 350 muL, fond plat, 6 x 31 mm
  • Compatibilité des autoéchantillonneurs : Agilent, Agilent 1050/1090A, Agilent 1100/1200, Agilent 7673A, 7683, Agilent 5890/7985A/6890, Hitachi, AS-1000, AS-2000, AS-4000, L7200/L7250, LEAP Technologies, CTC LC PAL, GC PAL, CombiPAL, HTC PAL/HTS PAL, PerkinElmer, Autosystem/AS-2000/XL, Clarus 500/600, ISS-100, 200, Varian, CP-8410, 8100/8200, 9100/90950/9095

Spécifications

Aperçu général Sommet sertissé
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Nb par paquet 100
Volume (impérial) 2 mL
Zone de marquage Non
Hauteur (métrique) 32 mm