missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poudre de cellulose, microcristalline, >97%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19149983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19149983 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19149983 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219149983

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9004-34-6
Formule moléculaire (C6H10O5)n

Spécifications

Couleur Blanc
Nom ou substance chimique Cellulose powder
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Fourchette de pourcentages d’essai >97%