missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One CELLCOAT™ Microplaque à fond plat traitée à la lysine poly-D à 96 puits
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 07000194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
07000194 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 07000194 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655940

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couleur : transparent; Stérilité : Non stérile; Couvercle :avec couvercle

Codage alphanumérique des puits

Spécifications

Couvercle Avec couvercles
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavables
Emballage 5/Pk., 20/Cs.
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nb de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 340 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Poly-D-lysine
Type de puits Fond plat (puits F)
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
FCR max. 4 800 x g (rotor à godets oscillants)
Nb par boîte 20
Nb par paquet 5
Quantité 20/Cs.
Plage de températures (métrique) Température ambiante
Modèle de puits Cheminée
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 19 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats