missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Carbosieve™ Adsorbant, matrice Carbosieve™ S-III, maillage 60-80
Description
Un tamis moléculaire en carbone (CMS) est la structure squelettique poreuse en carbone qui subsiste après la pyrolyse d’un précurseur polymérique. Ces particules sont : Sphérique (meilleure performance du lit compacté que les particules granulaires). Durs et non friables (bien emballés, ne se cassent pas). Très poreux (grandes surfaces). Utilisé pour les molécules dont la taille d’analyte est relative aux n-alcanes C2-C5. Hydrophobes (peuvent être utilisés dans des environnements à forte humidité) En général, les CMS adsorbants offrent une résistance adsorbtive relative supérieure comparée aux adsorbants sphériques à polymère graphitisé (SGPC) et aux adsorbants graphisés en carbone (GCB). Nos Carbosieve™ produits sont un type d’adsorbant CMS . Avoir des pores non effilés. Très forte force adsorptive parce qu’elle ne contient que des microporos. Ils offrent d’excellentes performances pour de nombreux petits analytes volatils que la plupart des adsorbants ont du mal à retenir.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 60/80 |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 10 g |
| Surface (métrique) | ˜975 m2/g |
| Gamme de produit | Carbosieve |
| Densité | ˜0,66 g/mL (densité de chute libre) |
Carbosieve est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC