missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair 391 Station de pesée à poudre
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 01549758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
Carbone
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de filtre
01549758 Carbone
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01549758 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur 391PWS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Captair La station de pesage à poudre 391, capable de peser jusqu’à six décimales, offre à l’utilisateur final une protection contre l’exposition aux particules et une répartition uniforme du flux d’air afin qu’aucune turbulence ne soit créée.

Plus simple à utiliser, plus sécuritaire à utiliser

Les stations de pesée de poudre filtrante sans conduits d Captair 'Erlab sont conçues avec la technologie Flex, permettant de filtrer nos solides grâce à la filtration HEPA. Si vous travaillez avec des liquides, la filtration au charbon peut aussi être ajoutée. Grâce à un processus unique de validation ValiQuest ou eValiQuest, la sécurité est garantie et l’exposition aux particules et/ou aux produits chimiques est éliminée grâce au système de filtrage configurable au-dessus de l’enceinte. La validation de la filtration nécessaire se fait via le processus ValiQuest ou eValiQuest. L’installation est simple et aucun conduit n’est nécessaire pour permettre un déplacement. Les unités arriveront complètement démontées et devront être assemblées. D’une simple pression sur un bouton, il vous libérera de vos limites afin de vous concentrer sur ce qui est le plus important : votre travail.

Chaque unité est équipée d’un ensemble exclusif d’outils Smart Technology™ – comprenant Smart-Light Communication™, des capteurs chimiques (optionnels si besoin de carbone), un état en temps réel, et l’application eGuard . Smart Technology vous offre une méthode de communication facilement identifiable concernant le confinement, la performance et l’efficacité du filtre via une bande lumineuse douce à DEL appelée Smart-Light. La lumière intelligente est une signature lumineuse sur le panneau avant qui émet une lueur LED stable assurant un bon fonctionnement. Si le fonctionnement normal est perturbé, la lumière DEL rassurante pulse et sonne, attirant l’attention de l’opérateur seulement lorsque nécessaire pour les points suivants :

  • 1 Bip – Minuteur de 60 heures (désactivé pour tous USA les clients)
  • 2 Bips – Vitesse de la face de l’air (Surveillé via l’anémomètre fil chaud)
  • 3 bips – Saturation du filtre (*capteur optionnel de détection molécode)
  • 4 – Bips : panne du ventilateur

La sécurité est notre priorité : Les performances de filtration et de confinement sont conformes à la norme AFNOR NFX 15-211 (classes 1 et 2). Complétion du questionnaire chimique ValiQuest ou eValiQuest avant l’achat afin de valider la configuration recommandée du filtre, le type de filtre à charbon, la durée de vie du filtre et le mode de détection (Molecode). Notre service de suivi post-installation vous permet de bénéficier de la meilleure protection possible au fil du temps.

Améliorez votre expérience utilisateur avec eGuard l’application : Avec eGuard App, l’appareil peut être surveillé et contrôlé à distance. La connectivité de l'appareil vous permet de recevoir des alertes de sécurité en temps réel via votre mobile, tablette ou PC.

Veuillez noter : Les filtres sont OBLIGATOIRES et sont vendus séparément selon le type de filtre, « GF4 ». La complétion du lien ValiQuest ou eValiQuest ci-dessus est nécessaire pour déterminer le filtre approprié et la fréquence à laquelle le remplacement doit avoir lieu.

Les accessoires comme les surfaces de travail ou les établis ne sont pas inclus dans l’achat de l’unité et peuvent être achetés séparément.

Spécifications

Type de produit Station de pesée à poudre sans conduits
Type de filtre Carbone
Matériau Polypropylène
Gamme de produit Parmount
Vitesse de l’air 79 à 119 FPM
Ampérage 0,72 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, ASHRAE 110, ANSI Z9.5
Structure Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion recouvert de polymère antiacide
Dimensions (P x L x H) 18,5 x 35,5 x 32,87 po. (470 x 970 x 822 mm)
Dimensions (L x l x H) 24,38 x 39,62 x 43,75 po. à 50,62 po. (620 x 1005 x 1110 à 1285 mm)
Évacuation Sans conduits filtrés, recirculation
Comprend Enclsoure, boîtier de filtre, boîte à ventilateur, câble d’alimentation, câble RJ45, câble de boîte ventilateur, GF4.AS limer, filtre GF4.BE+, GF4. Filtre F, GF4. Filtre K, GF4. Filtre HP, GF4. Filtre U16, Pré-filtre M, Pré-filtre XLS
Yield (Rendement) < 60 dba
Tension 120/240 V
Poids (impériale) 150 lb.
Poids (métrique) 68.04 kg
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats