Learn More
Globe Scientific Bouchons pour tasses d’échantillon
Description
- Pour une utilisation sur Globe Scientific les tasses d’échantillonnage
- Fixez-le facilement et solidement en place
- Disponible avec une coupe à dessus plat (21-200-100) ou une coupe transversale perforable (21-200-101)
- Polyéthylène (PE)
- Couleur naturelle
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Dessus plat |
| Quantité | 1000/Pk. |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Bouchon à clipser |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (équipement) | Globe Scientific Cupule d’échantillon |