missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borure de calcium, 99,5% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA4172222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4172222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA4172222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04172222

CAS : 12007-99-7 | B6Ca | 104,938 g/mol

Le borure de calcium est utilisé comme matériau d’électrode (cathode) et de matériaux thermoélectriques de type n. Il est utilisé pour fabriquer de l’acier allié au bore, comme agent de désoxydation dans la production de cuivre sans oxygène. Il est également utilisé comme antioxydant dans les réfractaires liés au carbone. Il agit comme un nouveau matériau utilisé dans l’industrie nucléaire pour le boride métallique de haute pureté (TiB2, ZrB2,HfB 2) et l’alliage de bore de haute pureté (Ni-B, Co-B, Cu-b).

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 12007-99-7
Formule moléculaire B6Ca
Poids moléculaire (g/mol) 104.938
Numéro MDL MFCD00148904
Clé InChI AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
SOURIRES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Calcium boride
Point de fusion 2235°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Renseignements sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de formule 104.95
Pourcentage de pureté 99.5%
Densité 2.30 g/mL
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 234-525-3
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche