missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Uracile

Numéro de catalogue. 663010GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
663010GM 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 663010GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 663010GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour des applications biochimiques

Spécifications

Format Solide cristallin blanc à légèrement jaunâtre
Type de produit Uracile
Contenu et stockage 15 °C à 30 °C
Pureté ≥99% par HPLC
Quantité 10 g

Pour usage de recherche seulement