missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHECKERS™ Chien de garde protecteur de câble
Description
- Couleur : NOIR
- Épaisseur (PO) : 0,625
- Utilisation : Anti-fatigue
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Protège-câble polyvalent |
| À utiliser avec (équipement) | Câbles |
| Couleur | Couvercle orange, base noire |
| Comprend | 5 canaux |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Matériau | Plastique |
| Diamètre (impériale) externe | 1,325 po. |
| Catégorie | Dog Bone Connector |