missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bullard™ Free-Air™ Accessoire de pompe à air ADP20, solvant de nettoyage

Numéro de catalogue. 17604233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
14 oz.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
17604233 14 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17604233 Fournisseur Bullard™ Code fournisseur S17931

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solvant nettoyant destiné à une pompe à air libre ADP20.

  • Aérosol pratique de 14 oz

Spécifications

Type de produit Solvant de nettoyage
Modèle S17931
Capacité (impériale) 14 oz.
Capacité (métrique) 414.02 mL
À utiliser avec (équipement) Free-Air Pompe