missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bromophénol Blue, ACS

Numéro de catalogue. AA3264114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3264114 25 g
AA3264103 1 g
AA3264106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA3264114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03264114

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669,96 g/mol

Le bleu de bromophénol est utilisé comme colorant de suivi en électrophorèse, comme marqueur de couleur dans l’électrophorèse en gel et l’électrophorèse en gel de polyacrylamide. En tant que coloration biologique, elle joue un rôle important pour colorer les protéines et les acides nucléiques. Il agit comme un indicateur intermédiaire et acido-basique dans la plage de pH de 3,0 à 4,6.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom de l’IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br

Specifications

Nom ou substance chimique Bromophenol Blue
Point de fusion 270 °C (décomposition)
Odeur Inodore
Beilstein 61698
Indice de Merck 141444
Renseignements sur la solubilité Librement soluble dans le NaOH; Soluble dans l’hydroxyde de sodium, l’alcool, le benzène et l’acide acétique; Légèrement soluble dans l’eau.
Quantité 25 g
Forme physique Cristalline
Poids de formule 669.98
Niveau ACS
Hazard Category H500
EINECSNumber 204-086-2
RTECSNumber SJ7453000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche