missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Or éclatant
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Color | Rouge à brun |
| Chemical Name or Material | Bright Brushing Gold |
| Boiling Point | 156°C |
| Quantity | 2 g |
| Flash Point | 33°C (91°F) |
| Odor | Pleasant |
| Form | Liquid |
| MDL Number | MFCD00003436 |
| UN Number | UN1993 |
RUO – Usage réservé à la recherche