missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ BOCHEM™ Poignée Jack Cliquet Support
Description
Permet des ajustements sécuritaires, fluides et faciles de la hauteur des grands Bochem crics de support (cat. no. 03-840-136 et 03-840-117). Présente un design de clé à molette de 1 x 1 cm pour se verrouiller facilement à l’extrémité exposée de la broche. Aucun démontage du volant ou mécanisme de levage n’est nécessaire.
Order Info
Longueur, 7,5 po. (19 cm). Poids, 12,75 oz. (363 g).
Spécifications
Spécifications
| Includes | Assistance opérationnelle pour crics plus gros |
| Product Type | Poignée de cliquet optionnelle |
| Size | 30 x 30 cm, 40 x 40 cm |
| For Use With (Equipment) | Prises de soutien de 30 x 30 cm et 40 x 40 cm |