missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Bradylink™ Liens de connexion
Description
- Pour un usage intérieur seulement
- La conception des liens empêche le pli
- Les liens de connexion correspondent à nos publications et à la chaîne
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Matériau | Polyéthylène B-900 |
| Largeur (métrique) | 50.00 mm |
| Quantité d’emballage | 36/Pk. |
| Longueur (métrique) | 5.08 cm |