missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Loupes en boîte

Numéro de catalogue. S03093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
3x
5x
Dimensions (L x l x H):
1,2 x 1,2 x 1 po.
1,5 x 1,5 x 1,5 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Grossissement Dimensions (L x l x H)
S03093 3x 1,2 x 1,2 x 1 po.
S03092 5x 1,5 x 1,5 x 1,5 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S03093 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur BXMAG1

Les loupes en boîte sont excellentes pour une boîte à insectes ou pour d’autres petits échantillons.

Ces boîtes en polystyrène transparent présentent des cercles de grossissement sur le dessus pour une observation sécuritaire des spécimens vivants. Le couvercle de la fiction garantit que le haut reste en place. Parfait pour observer la terre, les graines, les feuilles, les roches ou les petits insectes. Les couvercles peuvent servir de loupe ordinaire pour regarder des objets plus gros qui ne rentrent pas dans la boîte.

  • Polystyrène
  • Couvercles à ajustement par friction
  • Le couvercle fonctionne comme une loupe

Spécifications

Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 1,2 x 1,2 x 1 po.
Diamètre (impériale) de lentille 1,2 in
Matériau Plastique
Type de produit Lentille, Grossissement
Diamètre (métrique) de lentille 3 cm
Grossissement 3x