missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Distributeurs à bout de bouteille

Numéro de catalogue. 07201129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5 à 50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
07201129 0,5 à 5 ml
07201130 1 à 10 ml
07201131 2,5 à 25 ml
07201132 5 à 50 ml
07201133 10 à 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 07201129 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6841

Corning™ Les distributeurs à bouchon de bouteille sont des instruments volumétriques conçus pour une distribution pratique et sécuritaire des liquides sans perte de réactif.

  • Réglage de volume précis et reproductible
  • Bloc de soupapes rotatif 360° degrés pour une élimination pratique avec des connexions de bouteilles difficiles
  • Tube de décharge à 3 positions pratique pour la distribution, la récupération d’échantillons et le vidage
  • Système unique sans goutte pour augmenter la sécurité au travail
  • Démontage facile pour nettoyer
  • Étalonnage facile en laboratoire avec mécanisme de recalibrage intégré

Spécifications

Précision ±0,03 mL
Type de produit Distributeur pour flacons
Certifications/Conformité ISO 8655
Couleur Gris, Orange
Densité 2,2 g/cm3
Matériau Polypropylène, PTFE
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Bouteilles en verre et en plastique
Comprend Outil d’étalonnage, ensemble d’adaptateurs de filetage (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performance
Incrément 0.1 mL
Precision ≤ 0,005 mL
Stérilité Non stériles
Température (impériale) 33,8 °F à 104 °F
Température (métrique) 1 °C à 40 °C
Pression de vapeur ≤ 500 mbar
Indice de viscosité ≤ 500 mm2/s
Garantie 3 ans
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats