missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0), TCI America™
$188.27 - $188.27
Chemical Identifiers
| CAS | 32005-36-0 |
|---|---|
| Molecular Formula | C34H28O2Pd |
| MDL Number | MFCD00051942 |
| InChI Key | UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N |
| Synonym | bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428 |
| PubChem CID | 6505921 |
Chemical Identifiers
| 32005-36-0 | |
| MFCD00051942 | |
| bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428 |
| C34H28O2Pd | |
| UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N | |
| 6505921 |
Specifications
| 32005-36-0 | |
| C34H28O2Pd | |
| 1 g | |
| UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N | |
| bis((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) palladium | |
| 6505921 | |
| Crystalline Powder |
| 150°C | |
| MFCD00051942 | |
| bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428 | |
| [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1 | |
| 575.02 | |
| 575.02 | |
| Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0) |
Safety and Handling
TSCA : No