missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Poubelles de déchets biologiques avec couvercle auto-fermé actionné par le pied

Numéro de catalogue. 19822422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23 L
38 L (10 gal)
Type de bouchon:
Auto-fermeture
Fermeture automatique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Type de bouchon
19822422 23 L Fermeture automatique
19041196 38 L (10 gal) Auto-fermeture
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19822422 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 05910R

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité et la propreté avec les poubelles Justrite™ pour déchets biologiques à couvercle autofermant à pédale. Elles offrent une solution temporaire sécurisée pour la collecte. Conformes à la NFPA 1 et au Code international des incendies, elles se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le lien fusible fond à 165 °F (74 °C).

Les conteneurs de déchets biologiques de Justrite’respectent la norme OSHA 29 CFR 1910.1030 pour la séparation des déchets infectieux. Utilisez-les pour entreposer le linge contaminé ainsi que d’autres déchets réglementés; cependant, pas pour le stockage des dièses. Les boîtes d’acier robustes ont une construction étanche, avec un couvercle auto-fermé actionné par les pieds. Une simple opération à pédale ouvre automatiquement le couvercle pour éliminer en toute sécurité les déchets biologiques. Au relâchement de la pédale, le couvercle de la canette se referme rapidement pour réduire le risque de contamination. Un sac de biohazard est maintenu solidement autour de la circonférence du couvercle de la boîte.

Note;  Sacs de biohazard vendus séparément (no 05901).

Spécifications

Capacité (métrique) 22 L
Certifications/Conformité OSHA; FM et TUV approuvé
Type de bouchon Fermeture automatique
Diamètre (métrique) externe 302 mm
Capacité (impériale) 23 L
Couleur Rouge