missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bêta-Nicotinamide Adénine Dinucléotide Hydrate de Sel Sodique, forme réduite [pour la recherche biochimique], TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate, reduced form [for Biochemical Research |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 709.41 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |