missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Bêta-cyanoéthyle Phosphoramidite, dC(Bz)

Numéro de catalogue. 401160
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
401160 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 401160 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 401160

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le bêta-cyanoéthyle Phosphoramidite dC(Bz) est utilisé comme composant d’un ensemble chimique de déprotection incluant dA(Bz), dG(iBu) et T. Série standard de phosphoramidite se déprotection en 6 à 8 heures à 55 °C. β-Les cyanoéthyles phosphoramidites sont destinées à être utilisées sur ABI les synthétiseurs afin de garantir une synthèse d’acides nucléiques de haute qualité.

Haute qualité Nos phosphoramidites bénéficient de procédés de fabrication propriétaires qui produisent des produits de haute pureté. En synthèse, ils fonctionnent à un niveau correspondant, produisant de l’ADN pur et de haute qualité à toutes les échelles. Nous garantissons que les nucléosides β5'-diméthoxytrityl -cyanoéthyl phosphoramidites, intermédiaires monomères pour la chimie sous licence βde la phosphoramidite de cyanoéthyle, produiront un ADN chimiquement authentique d'au moins 99,8% lorsqu'ils sont utilisés avec des cycles de synthèse recommandés. Les phosphoroamidites sèches (sous forme de poudre) sont garanties pendant un an à compter de la date d’expédition. La durée de vie des phosphoramidites diluées résidentes sur l’instrument est de deux semaines lorsqu’elles sont utilisées avec des supports de synthèse CPG, et de trois semaines lorsqu’elles sont utilisées avec des supports en polystyrène.
  • Les procédés de fabrication propriétaires produisent des cyanoéthyles phosphoramidites de haute pureté β, qui garantissent à leur tour la production d’ADN de haute qualité à toutes les échelles.
  • β-Les cyanoéthyles phosphoramidites sont testées et optimisées pour être utilisées sur les ABI synthétiseurs afin de garantir une synthèse d’acides nucléiques de haute qualité.

Spécifications

Format Poudre
À utiliser avec (équipement) Synthétiseur d’ADN 3900
Type de produit dC(Bz) bêta CEP
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Type de nucléoside Désoxycytidine (dC)
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Quantité 2 g
Type de réactif Phosphoramidite
Type d’acide nucléique ADN

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.