missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Bêta cyanoéthyle Fastphoramidite™, dG(dmf)
Description
Haute qualité Nos phosphoramidites bénéficient de procédés de fabrication propriétaires qui produisent des produits de haute pureté. En synthèse, ils fonctionnent à un niveau correspondant, produisant de l’ADN pur et de haute qualité à toutes les échelles. Nous garantissons que les nucléosides β5'-diméthoxytrityl -cyanoéthyl phosphoramidites, intermédiaires monomères pour la chimie sous licence βde la phosphoramidite de cyanoéthyle, produiront un ADN chimiquement authentique d'au moins 99,8% lorsqu'ils sont utilisés avec des cycles de synthèse recommandés.Les réactifs Fast ResultsFastPhoramidite™ offrent une déprotection rapide pour les oligonucléotides de longueur d’amorce. Simplement remplacer Fast G, dG(dmf) par notre dG(iBu) standard, la déprotection à 55 °C réduit la déprotection de huit à deux heures. Augmenter la température à 65 °C réduit encore la déprotection à 1 heure. Les phosphoroamidites sèches (sous forme de poudre) sont garanties pendant un an à compter de la date d’expédition. La durée de vie des phosphoramidites diluées résidentes sur l’instrument est de deux semaines lorsqu’elles sont utilisées avec des supports de synthèse CPG, et de trois semaines lorsqu’elles sont utilisées avec des supports en polystyrène.
- Les procédés de fabrication propriétaires produisent des cyanoéthyles phosphoramidites de haute pureté β, qui garantissent à leur tour la production d’ADN de haute qualité à toutes les échelles.
- FastPhoramidite™ les réactifs se déprotectent en une heure à 65 °C afin de raccourcir les temps et coûts globaux de production des oligonucléotides.
- β-Les cyanoéthyles phosphoramidites sont testées et optimisées pour être utilisées sur les ABI synthétiseurs afin de garantir une synthèse d’acides nucléiques de haute qualité.
Spécifications
Spécifications
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Synthétiseur d’ADN 3900 |
| Type de produit | dG(dmf) bêta CEP |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Type de nucléoside | Désoxyguanosine (dG) |
| Caractéristiques des réactifs | Déprotection rapide |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Quantité | 1 g |
| Type de réactif | Phosphoramidite |
| Type d’acide nucléique | ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.