missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ Choice™ Classe 5-8 de vadrouille ISO en microfibre
Description
- Vadrouille en microfibre blanche 88% polyester/12% nylon avec bandeau et queue bleus
- Construction en tricot tubulaire avec bandes cousus sur la tête et la queue
- Emprisonne l’humidité, la saleté et les débris
- Résistants aux produits chimiques et non abrasifs
- Fonctionne avec la plupart des cadres à boucle standard et le système de seau/essoreur
Applications
- Nettoyage de plancher dans des environnements critiques
- Application de désinfectants
- Ramassage par déversement
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Vadrouille en microfibre |
| Type de tête | String |
| Couleur | Blue |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Jetable | Reusable |
| Quantité | 24/Pk. |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des planchers dans des environnements critiques et application de désinfectants. Récupération générale après déversement |
| Certifications/Conformité | ISO De la 5e à la 8e année, catégorie européenne |
| Code couleur | No |
| Afficher plus de résultats |