Learn More
Acide benzzoïque, SCA, 99,5% min
Description
L’acide benzoïque est un précurseur important pour la préparation de nombreuses autres substances organiques, notamment le chlorure de benzoyle, le benylbenzoate, le phénol, le benzoate de sodium, l’alcool benzylique ainsi que des plastifiants benzoatiques tels que les esters de glycol, de diéthylénégicol et de triéthylénéglycol. L’acide benzoïque et ses sels sont utilisés comme conservateurs alimentaires. Il est impliqué dans la polymérisation du caoutchouc comme activateur et retardant. C’est le principal composant de la résine de benzoïne et un composant de la pommade de Whitfield, utilisée pour traiter les maladies fongiques de la peau telles que la tineée, la teigne et le pied d’athlète. Il est largement utilisé dans les cosmétiques, les teintures, les plastiques et les répulsifs à insectes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Benzoic acid |
| pH | 2.5 to 3.5 |
| Point de fusion | 121°C to 124°C |
| Point d’ébullition | 249°C |
| Couleur | Blanc |
| Beilstein | 636131 |
| Indice de Merck | 14,1091 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water. |
| Poids de formule | 122.12 |
| Pourcentage de pureté | ≤99.5% |
| Show More |
Safety and Handling
| Hazard Category | H315-H318-H372-H500 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H318-H302-H335 Causes serious eye damage. Harmful if swallowed. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P314-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 200-618-2 |
| RTECSNumber | DG0875000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche