Learn More
acide benzohydroxémique, 98%
Description
L’acide benzhydroxamique est utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux complexes hydroxamatiques mono-anionique et di-anionique en réagissant avec BiPh3 et Bi(O(t)Bu)3, qui ont une activité antibactérienne contre l’helicobacter pylori. Il est utilisé pour la détermination photométrique de traces de vanadium dans les aciers alliés en fabriquant des chélates de vanadium à ligands mixtes avec du thiocyanate d’ammonium. Il est également impliqué dans la synthèse catalysée par palladium des benzisoxazolones.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide benzhydroxamique est utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux complexes hydroxamatiques mono-anionique et di-anionique en réagissant avec BiPh3 et Bi(O(t)Bu)3, qui ont une activité antibactérienne contre l’helicobacter pylori. Il est utilisé pour la détermination photométrique de traces de vanadium dans les aciers alliés en fabriquant des chélates de vanadium à ligands mixtes avec du thiocyanate d’ammonium. Il est également impliqué dans la synthèse catalysée par palladium des benzisoxazolones.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le benzène.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzohydroxamic acid |
| Point de fusion | ∼125 °C (décomposition) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1907585 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le benzène. |
| Poids de formule | 137.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335-H341 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H341-H315-H319-H335 Suspected of causing genetic defects. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 207-797-6 |
| RTECSNumber | DF9650000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche