missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ ProCulture Spatule de récolte de cellules

Numéro de catalogue. 03421105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
8,25 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
03421105 8,25 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03421105 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F377560010
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Outils économiques et réutilisables pour gratter les lysats cellulaires ou retirer et prélever des cultures tissulaires de tous types de plats

  • Lame étroite 0,6 po. (15mm)
  • Convient à une utilisation dans des boîtes de Petri de 35 et 60 mm ainsi que dans des grappes de culture cellulaire à 6 et 12 puits
  • Lame inclinée et ciselée à manche lisse moulée en polypropylène pour une bonne résistance chimique
  • Réutilisable
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F)
  • 7,75 × 0,5 po. (19,7 × 1,3 cm)

Spécifications

Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Grattage des lysats cellulaires et récolte de cultures tissulaires dans divers plats de culture cellulaire
À utiliser avec (équipement) Des boîtes de Petri de 35 mm et 60 mm ainsi que des grappes de cultures cellulaires à 6 et 12 puits
Jetable Réutilisable
Longueur (impériale) 8,25 po.
Longueur (métrique) 21 cm
Largeur (métrique) 1.6 cm
Largeur (impériale) 0,625 po.
Type de produit Spatule de récolte de cellules