missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Belpen™ Marqueurs noirs
Description
- Chaque stylo est livré avec une pince de poche pratique
- Utilisation avec n’importe lequel Scienceware des systèmes d’étiquetage Write-On™ et
- Longueur totale : 133 mm (5,25 po)
- L’encre sèche rapidement, résiste à l’eau et résiste à l’autoclavage
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Stylo de marquage |
| Type de cône | Pointe de feutre |
| Couleur | Noir |
| Comprend | Clip de poche |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’identification sur tous types de verrerie de laboratoire et de plastiques |
| Quantité | 3 Pk. |
| Longueur (impériale) | 13,34 cm (5,25 po) |