missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Compte-gouttes à réactif d’oxydase
Description
Pour effectuer des tests, pressez le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inversez le compte-gouttes pour une distribution goutte par goutte facile.
- Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour en réactif ou coloration, hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule
- Des contrôles de qualité stricts assurent uniformité et précision
Spécifications
Spécifications
| Quantité | Paquet de 50 |
| Certifications/Conformité | CE |
| Format | Compte-gouttes |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’identification d’organismes produisant l’enzyme oxydase |
| Conditions de stockage | 15° à 30°C |
| Type de coloration | Réactif oxydase |
| Volume (métrique) | 0.5 mL |
| Type de produit | Compte-gouttes pour réactif/colorant |