missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Trousse d’écoulement APC BrdU, 50 essais
Description
Fournit des réactifs pour la coloration immunofluorescente BrdU avec un protocole, compatible avec l’utilisation d’anticorps fluorescents supplémentaires spécifiques à d’autres molécules cellulaires. Utilisé avec des anticorps anti-cytokines fluorescents dans l’analyse de cellules cultivées après stimulation mitogénique in vitro de populations cellulaires lymphoïdes quiescentes.
- Comprend un cytomètre en flux avec un laser de 488 nm capable de détecter le 7-AAD et un laser de 633 à 640 nm capable de détecter le CPA
- La procédure de coloration inclut le paraformaldéhyde fixateur
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RUO |
| Quantité | 50 tests |
| Contenu et stockage | 4 °C |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration immunofluorescente de BrdU, anticorps anti-cytokines fluorescents dans des analyses de cellules cultivées |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Comprend | Un flacon de 65 μL d’anticorps anti-BrdU conjugué à APC, un tampon de bouteille Cytofix/Cytoperm™ de 25 mL, deux flacons de 25 mL de permanent/tampon de lavage™ (10X), un flacon de 10 mL Cytoperm™ |
| Type de produit | Trousse d’écoulement APC BrdU |
| Nb de tests | 50 |