missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire™ BCR™ Chaussettes de salle blanche

Numéro de catalogue. 19066720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
96% micro-dénieurs Nylon et 4% doublement couverts Lycra
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
19066720 96% micro-dénieurs Nylon et 4% doublement couverts Lycra
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19066720 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BCRSOCKR24

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Berkshire BCR™ Les chaussettes de salle blanche offrent la santé des pieds en salle blanche et le confort de l’opérateur lors des portages réguliers et prolongés. La technologie des micro-négateurs qui ne diminue pas avec le blanchiment.

  • 96% microdenier nylon et 4% Lycra
  • Une solution universelle
  • Extrêmement doux et confortable
  • BCR™ Les bas de salle blanche sont plus de 1 000 fois plus propres que les bas réguliers en coton/polyester
  • Autoclavable (121 °C, 30 minutes)
  • Blanc

Technologie

  • Technologie avancée pour la gestion extrême de l’humidité
  • Construit selon une technique spéciale sans couture, sans course ni sans enroulement
  • Conçu et fabriqué principalement pour des applications en salle blanche
  • Faible dépôt de fibres

Avantages

  • Réduction de la dégradation des chaussettes avec une usure prolongée due aux huiles et à la sueur
  • Fraîcheur durable et refroidissement pour l’opérateur
  • Réduction de l’odeur causée par la transpiration des pieds
  • Offre une douceur micro-dénieur pour le confort de l’opérateur
  • Conçu pour un confort toute la journée
  • Répond aux exigences de l’article 7.14 de l’Annexe 1 de l’UE GMP

Spécifications

Couleur Blanc
Sexe Unisex
Matériau 96% micro-dénieurs Nylon et 4% doublement couverts Lycra
Type de couture Cousue
Taille Taille unique
Jetable Reusable
Stérilité Non-sterile
Quantité d’emballage 6 prs/pk, 24 pks/cs
Type de produit Cleanroom Socks
Type d’emballage Pack
Certifications/Conformité (Europe) EU GMP Annex 1 section 7.14
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats