missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ MycoPrep™ Trousses de digestion/décontamination du système mycobactérien

Numéro de catalogue. B4340863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
75 mL
150 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
B4340863 150 mL
B4340862 75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B4340863 Fournisseur BD Code fournisseur 240863

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pas de pesée et pas de mélange salissant

  • Fournir l’une des formulations les plus largement utilisées et recommandées par le CDC pour un traitement efficace des échantillons mycobactériens
  • Des trousses pratiques et tout inclus sont une alternative aux méthodes traditionnelles de préparation des réactifs de digestion et décontamination des échantillons
  • Complet avec des bouteilles de solution NALC-NaOH et des sachets pré-mesurés de tampon phosphate (pH 6,8)
  • Assurer la standardisation en éliminant le besoin de peser, de reconstituer ou de gérer l’inventaire d’ingrédients distincts
  • Rester stable jusqu’à 24 heures après l’activation

Spécifications

Type de produit Trousse de collecte d’échantillons
Certifications/Conformité CE
À utiliser avec (application) Pour la digestion et la décontamination de échantillons cliniques présumés contenir des mycobactéries, notamment Mycobacterium tuberculosis
Comprend Dix bouteilles de 150 ml de solution NALC-NaOH et 5 sachets de tampon phosphate (pH 6,8)
Quantité 10 bouteilles de 150 ml
Conditions de stockage 15 °C à 25 °C
Volume (métrique) 150 mL