Learn More
Attune™ Solution de lavage
Description
Attune™ Wash Solution est un tampon de nettoyage optimisé utilisé dans le Attune™ cytomètre de focalisation acoustique pour maintenir la propreté des lignes fluidiques, minimisant la contamination ou le reflux.
Maintient la
Attune™ propreté du système La solution de lavage a été formulée pour éliminer les débris cellulaires, prévenir l’accumulation de protéines et minimiser l’adhérence des colorants aux lignes fluidiques du système. Il est recommandé pour l’entretien de routine et les procédures d’arrêt automatisé du Attune™ cytomètre acoustique focalisé.
Pratique
La solution de lavage 1X prête à l’emploi a été conçue pour éliminer le besoin de dilution avant utilisation, ainsi que l’accès à un système d’eau purifiée. La solution de lavage est stable pendant 30 jours après l’ouverture de la bouteille.
Haute qualité
La Attune™ solution de lavage est préparée, filtrée et emballée dans un environnement stérile afin d’assurer la plus haute qualité. Chaque lot est traçable par son numéro de lot et a été validé pour une utilisation sur le Attune™ cytomètre acoustique de focalisation.
La solution de lavage Mains System Cleanliness
Attune™ a été formulée pour éliminer les débris cellulaires, prévenir l’accumulation de protéines et minimiser l’adhérence des colorants aux lignes fluidiques du système. Il est recommandé pour l’entretien de routine et les procédures d’arrêt automatisé du Attune™ cytomètre acoustique focalisé.
Pratique
La solution de lavage 1X prête à l’emploi a été conçue pour éliminer le besoin de dilution avant l’utilisation, ainsi que l’accès à un système d’eau purifiée. La solution de lavage est stable pendant 30 jours après l’ouverture de la bouteille.
Haute qualité
La Attune™ solution de lavage est préparée, filtrée et emballée dans un environnement stérile afin d’assurer la plus haute qualité. Chaque lot est traçable par son numéro de lot et a été validé pour une utilisation sur le Attune™ cytomètre acoustique de focalisation.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| For Use With (Equipment) | Attune™ Cytomètre de focalisation acoustique |
| Product Line | Accordez |
| Product Type | Solution de lavage |
| Quantity | 250 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.